Stampa…
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5911-1G PC5911-5G
APOSPC5911-1GEA 105 EUR
APOSPC5911-1G APOSPC5911-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol 98%
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094310
CAS Number: 115551-33-2