Stampa…
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1H,1H,2H,3H,3H-nonafluoroheptan-1-ol
PC5906GB-5G PC5906GB-1G PC5906GB-250MG
APOSPC5906GB-5GEA 227 EUR
APOSPC5906GB-5G APOSPC5906GB-1G APOSPC5906GB-250MG
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol
Formula: C₇H₆F₉IO
Peso molecolare: 404,012 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C (1 mm Hg)
Densità: 1,972 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236068
CAS Number: 80233-96-1