Stampa…
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5892-1G PC5892-250MG
APOSPC5892-1GEA 205 EUR
APOSPC5892-1G APOSPC5892-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
Formula: C₁₄H₁₄F₃N₃
Peso molecolare: 281,276 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219765
CAS Number: 175203-79-9