Stampa…
1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)propan-1-amine
PC5883-1G PC5883-5G
APOSPC5883-1GEA 107 EUR
APOSPC5883-1G APOSPC5883-5G
1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)propylamine
Formula: C₉H₁₂FN
Peso molecolare: 153,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784283
CAS Number: 473249-01-3