Stampa…
2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5862-1G PC5862-5G
APOSPC5862-1GEA 97.3 EUR
APOSPC5862-1G APOSPC5862-5G
2H-Perfluoroisopropyl benzoate 97%
2H-Perfluoroisopropyl benzoate
Formula: C₁₀H₆F₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00769374
CAS Number: 10315-85-2