Stampa…
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyprop-1-yl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-(Perfluorophenyl)propan-2-ol
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 149 EUR
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Formula: C₉H₇F₅O
Peso molecolare: 226,143 g/mol
Punto di ebollizione: 67…68 °C (5 mm Hg)
Punto di fusione: 81…82 °C
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086181
CAS Number: 1988-60-9