Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
PC5858-1G PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA 285 EUR
APOSPC5858-1G APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Formula: C₈H₄ClF₆N
Peso molecolare: 263,567 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763619
CAS Number: 948014-37-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III