Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 774 EUR
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Punto di fusione: 150…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026462
CAS Number: 1159512-50-1