Stampa…
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 280 EUR
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11520696
CAS Number: 105827-74-5