Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 102 EUR
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115891
CAS Number: 886497-94-5