Stampa…
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-iodo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5828-1G PC5828-5G
APOSPC5828-1GEA 118 EUR
APOSPC5828-1G APOSPC5828-5G
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Formula: C₄H₄ClF₄I
Peso molecolare: 290,426 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784198
CAS Number: 885275-78-5