Stampa…
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(iodomethyl)propane, 2H-Hexafluoro-2-(iodomethyl)propane
PC5826-1G PC5826-25G PC5826-5G
APOSPC5826-1GEA 94.5 EUR
APOSPC5826-1G APOSPC5826-25G APOSPC5826-5G
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formula: C₄H₃F₆I
Peso molecolare: 291,962 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038313
CAS Number: 883449-40-9