Stampa…
Pentafluorophenyl isonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentafluorophenyl pyridine-4-carboxylate
PC5808-1G PC5808-250MG PC5808-5G
APOSPC5808-1GEA 244 EUR
APOSPC5808-1G APOSPC5808-250MG APOSPC5808-5G
Pentafluorophenyl isonicotinate 97%
Pentafluorophenyl isonicotinate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₂
Peso molecolare: 289,158 g/mol
Punto di fusione: 47,5…55.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02916455
CAS Number: 360574-34-1