Stampa…
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5803-1G PC5803-5G
APOSPC5803-1GEA 96 EUR
APOSPC5803-1G APOSPC5803-5G
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formula: C₄H₃BrF₄
Peso molecolare: 206,964 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08461628
CAS Number: 933668-39-4