Stampa…
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodoperfluorooctane
PC5802-1G PC5802-5G PC5802-250MG
APOSPC5802-1GEA 40.8 EUR
APOSPC5802-1G APOSPC5802-5G APOSPC5802-250MG
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Formula: C₁₁F₂₃IO
Peso molecolare: 711,985 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763607
CAS Number: 25080-19-7