Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 350 EUR
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso molecolare: 285,015 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026457
CAS Number: 1159512-46-5