Stampa…
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Fornitore: Apollo Scientific
PC5792-1G PC5792-5G
APOSPC5792-1GEA 170 EUR
APOSPC5792-1G APOSPC5792-5G
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoro(2-iodopent-1-ene)
Formula: C₅H₄F₅I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777190
CAS Number: 885275-73-0