Stampa…
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,2-trifluoro-N-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenethyl)acetamide
PC57795-1G PC57795-250MG PC57795-5G
APOSPC57795-1GEA 655 EUR
APOSPC57795-1G APOSPC57795-250MG APOSPC57795-5G
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide
Formula: C₁₇H₂₀BF₆NO₃
Peso molecolare: 411,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32177068
CAS Number: 2135636-84-7