2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC57794-100MG
PC57794-1G
PC57794-250MG
APOSPC57794-100MGEA
32.1
EUR
APOSPC57794-100MG
APOSPC57794-1G
APOSPC57794-250MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formula:
C₁₀H₆BrF₃S Peso molecolare: 295,119 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31567869 CAS Number: 2377846-69-8 UN: 3261 ADR: 8,III |