Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57793-1G PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA 236 EUR
APOSPC57793-1G APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅F₃OS
Peso molecolare: 230,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27932089
CAS Number: 908566-20-1