Stampa…
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57792-100MG PC57792-1G PC57792-250MG
APOSPC57792-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC57792-100MG APOSPC57792-1G APOSPC57792-250MG
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₇F₃OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032277
CAS Number: 1171926-60-5