Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 118 EUR
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₃NS
Peso molecolare: 227,206 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567871
CAS Number: 2115333-67-8