Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57790-100MG PC57790-1G PC57790-250MG
APOSPC57790-100MGEA 118 EUR
APOSPC57790-100MG APOSPC57790-1G APOSPC57790-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₃NOS
Peso molecolare: 245,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567874
CAS Number: 2377846-68-7