Stampa…
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 524 EUR
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₃NS
Peso molecolare: 227,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567859
CAS Number: 2121705-26-6