Stampa…
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57787-1G PC57787-250MG
APOSPC57787-1GEA 524 EUR
APOSPC57787-1G APOSPC57787-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₃NOS
Peso molecolare: 245,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567862
CAS Number: 1609382-60-6