Stampa…
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC57785-100MG PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-100MGEA 118 EUR
APOSPC57785-100MG APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formula: C₁₀H₆BrF₃S
Peso molecolare: 295,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567845
CAS Number: 2377846-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III