Stampa…
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57783-1G PC57783-250MG
APOSPC57783-1GEA 157 EUR
APOSPC57783-1G APOSPC57783-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₃NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567847
CAS Number: 2121264-35-3