Stampa…
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57782-1G PC57782-250MG
APOSPC57782-1GEA 524 EUR
APOSPC57782-1G APOSPC57782-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₃NOS
Peso molecolare: 245,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567850
CAS Number: 2375008-67-4