Stampa…
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57781-1G PC57781-250MG
APOSPC57781-1GEA 524 EUR
APOSPC57781-1G APOSPC57781-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₃NS
Peso molecolare: 227,206 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31567883
CAS Number: 2115921-53-2