Stampa…
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57780-1G PC57780-250MG
APOSPC57780-1GEA 524 EUR
APOSPC57780-1G APOSPC57780-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₃NOS
Peso molecolare: 245,221 g/mol
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29922223
CAS Number: 1956369-80-4