Stampa…
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57779-1G PC57779-250MG
APOSPC57779-1GEA 326 EUR
APOSPC57779-1G APOSPC57779-250MG
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₆BrF₃OS
Peso molecolare: 311,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29432909
CAS Number: 2090924-00-6