Stampa…
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 125 EUR
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formula: C₁₀H₆BrF₃S
Peso molecolare: 295,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28399009
CAS Number: 1858242-05-3
UN: 1759
ADR: 8,III