Stampa…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57777-1G PC57777-250MG PC57777-5G
APOSPC57777-1GEA 550 EUR
APOSPC57777-1G APOSPC57777-250MG APOSPC57777-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
Peso molecolare: 238,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756767
CAS Number: 914935-69-6