Stampa…
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57775-1G PC57775-250MG PC57775-5G
APOSPC57775-1GEA 89.9 EUR
APOSPC57775-1G APOSPC57775-250MG APOSPC57775-5G
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
8-Bromo-1-fluorophenazine
Formula: C₁₂H₆BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32070710
CAS Number: 2379918-33-7