Stampa…
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC57725-1G PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA 1050 EUR
APOSPC57725-1G APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32070683
CAS Number: 2169047-47-4