Stampa…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC57721-1G PC57721-250MG
APOSPC57721-1GEA 720 EUR
APOSPC57721-1G APOSPC57721-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32070680
CAS Number: 1784852-57-8