Stampa…
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Fornitore: Apollo Scientific
PC5764-1G PC5764-5G
APOSPC5764-1GEA 82.8 EUR
APOSPC5764-1G APOSPC5764-5G
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formula: C₂₄H₁₉S₂·CF₃O₃S
Punto di fusione: 81…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683569
CAS Number: 111281-12-0