Stampa…
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5759-1G PC5759-5G
APOSPC5759-1GEA 108 EUR
APOSPC5759-1G APOSPC5759-5G
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formula: C₄H₃ClF₄
Peso molecolare: 162,513 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461615
CAS Number: 885276-06-2