Stampa…
2,3,3-Trifluoropropene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1243yf
PC5756-10G PC5756-5G
APOSPC5756-10GEA 655 EUR
APOSPC5756-10G APOSPC5756-5G
2,3,3-Trifluoropropene
2,3,3-Trifluoropropene
Formula: C₃H₃F₃
Peso molecolare: 96,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565608
CAS Number: 158664-13-2
UN: 1954
ADR: 2.1,