Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Bromo-2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC5752-100MG PC5752-500MG
APOSPC5752-100MGEA 219 EUR
APOSPC5752-100MG APOSPC5752-500MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₄BBrF₂O₂
Peso molecolare: 318,95 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11855989
CAS Number: 1073339-12-4