Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC57327-1G PC57327-250MG
APOSPC57327-1GEA 654 EUR
APOSPC57327-1G APOSPC57327-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrFIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20923590
CAS Number: 1807231-84-0