Stampa…
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5731-250MG PC5731-1G
APOSPC5731-250MGEA 285 EUR
APOSPC5731-250MG APOSPC5731-1G
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Formula: C₆H₉BrF₄
Peso molecolare: 237,033 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C (25 mm Hg)
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026453
CAS Number: 151831-48-0