Stampa…
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5727-25G PC5727-5G
APOSPC5727-25GEA 471 EUR
APOSPC5727-25G APOSPC5727-5G
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane
Formula: C₄H₄Br₂F₄
Peso molecolare: 287,876 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460472
CAS Number: 933600-85-2