Stampa…
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5726-25G PC5726-5G
APOSPC5726-25GEA 367 EUR
APOSPC5726-25G APOSPC5726-5G
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
Formula: C₄H₄Br₂F₄
Peso molecolare: 287,876 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460471
CAS Number: 933668-36-1