Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropionate
Formula:
C₅H₇F₃O₃ Punto di ebollizione: 52 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD05664163 CAS Number: 94726-00-8 UN: 3265 ADR: 8,III |