2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅FN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22200940 CAS Number: 1695920-54-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |