Stampa…
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]benzotrifluoride
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 1150 EUR
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Peso molecolare: 203,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779107
CAS Number: 672906-72-8