Stampa…
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57091-1G PC57091-250MG
APOSPC57091-1GEA 42.2 EUR
APOSPC57091-1G APOSPC57091-250MG
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11153191
CAS Number: 62158-94-5