4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC57088-1G
PC57088-250MG
APOSPC57088-1GEA
339
EUR
APOSPC57088-1G
APOSPC57088-250MG
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formula:
C₈H₇BrF₃N Peso molecolare: 254,047 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11153109 CAS Number: 50885-29-5 |