Stampa…
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57087-1G PC57087-250MG
APOSPC57087-1GEA 611 EUR
APOSPC57087-1G APOSPC57087-250MG
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₇BrF₃N
Peso molecolare: 254,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11153145
CAS Number: 1021116-42-6